WHA99092502
Whatman® UNIFLO® 25 syringe filters
PVDF membrane, pore size 0.22 μm, pack of 500 ea
Synonim(y):
Filter unit
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PVDF membrane
polypropylene housing
polypropylene housing
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 500 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 9909-2502
Parametry
67.5 psi pressure
Średnica
25 mm
powierzchnia filtracyjna
0.65 cm2
rozmiar
24.5 × 29.2 mm
masa
1.53 kg
wielkość porów
0.22 μm
dopasowywanie
female Luer inlet
female inlet fitting for Luer Lock
male outlet fitting for Slip Luer
przydatność
suitable for (volumes of 100mL or less; filter provides easy separation of solutions)
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Polyvinylidene fluoride (PVDF) membranes are hydrophilic with low water breakthrough values
- This membrane is chemically resistant to all common high-performance liquid chromatography (HPLC) solvents
- The laser etched printing on the filter ensures easy identification
- 13 or 25 mm diameters
- 0.2 μm, 0.22 μm or 0.45 μm pore sizes
- Bench top space saving packaging
- Recyclable after use
- Sterile versions available as well
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)