Kluczowe dokumenty
WHA9915-2502
Whatman® UNIFLO® 25 syringe filters
polyethersulfone membrane, sterile, pore size 0.2 μm, pack of 200 ea
Synonim(y):
Filtry strzykawkowe Whatman
About This Item
Kod UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiały
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 200 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 9915-2502
Średnica
25 mm
wielkość porów
0.2 μm
dopasowywanie
female inlet fitting for Luer Lock
male outlet fitting for Slip Luer
przydatność
suitable for (volumes of 100mL or less; filter provides easy separation of solutions)
Opis ogólny
  • Filtry strzykawkowe1731 3485 25 są dostępne z membraną PES i polipropylenową obudową typu overmold.
  • Chemicznie odporna membrana PES zapewnia trwałość, odporność na wysokie temperatury i niską absorpcję białek.
  • Idealnie nadaje się do filtrowania surowicy, osocza i roztworów do hodowli tkankowych.
  • Laserowo wytrawiony nadruk na filtrze ułatwia identyfikację.
  • Możliwość recyklingu po użyciu dzięki zajmującemu niewiele miejsca opakowaniu.
Cechy i korzyści
  • Średnice 13 lub 25 mm
  • Rozmiary porów 0,2 µm, 0,22 µm lub 0,45 µm
  • Opcje sterylne lub niesterylne
  • Indywidualny nadruk na filtrze dla łatwej identyfikacji
  • Opakowanie zajmujące mało miejsca
Informacje prawne
UNIFLO is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)