Key Documents
CLS431466
Corning® flask, canted neck, 175 cm, vented
Synonim(y):
cell culture flasks, tissue culture flasks
About This Item
Kod UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Materiały
U-bottom flask
canted neck
high-density polyethylene cap
polystyrene
vent cap
sterylność
sterile; γ-irradiated
Właściwości
cap
closure type Vented cap
opakowanie
pack of 5
case of 50
producent / nazwa handlowa
Corning 431466
dostępność
available only in South Korea
pojemność
250 mL
powierzchnia
175 cm2
pojemność robocza
35-52.5 mL
typ wiązania
non-treated surface
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.