CLS430825
Corning® cell culture flasks
surface area 150 cm2, canted neck, cap (vented)
Synonim(y):
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
About This Item
Polecane produkty
Materiały
canted neck
cap (vented)
flask (U-Shaped Canted neck)
polystyrene
rectangular bottom flask
vent cap
sterylność
sterile
Właściwości
cap
graduations
opakowanie
case of 50
producent / nazwa handlowa
Corning 430825
maksymalna pojemność
210 mL
powierzchnia
150 cm2
pojemność robocza
30-45 mL
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Opis ogólny
- Manufactured from optically clear virgin polystyrene
- Treated for optimal cell attachment
- Printed with lot numbers for ease in traceability
- 100% integrity tested
- Sterilized by gamma irradiation and certified nonpyrogenic
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Corning® U-shaped 150 and 175 cm2 Flasks Demonstrate Same Cell Growth as Traditional Rectangular Design