Kluczowe dokumenty
CLS430720U
Corning® 75 cm² U-shape cell culture flask, canted neck
plug seal cap, sterile, tissue culture treated
Synonim(y):
kolby do hodowli komórkowych, kolby do hodowli tkankowych
About This Item
Kod UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.13
Materiały
U-bottom flask
canted neck neck
cap (Plug Seal)
plug-seal screw-cap
polystyrene
sterylność
sterile
Właściwości
cap
tissue culture treated
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 430720U
pojemność
45 mL
powierzchnia kolby
(75 cm2)
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Cechy i korzyści
  • Obróbka powierzchniowa dla optymalnego mocowania komórek
  • U-shaped flasks have fewer corners for easy cell scraping
  • Rounded shoulders of the flasks improve grip and access when removing or tightening the cap
  • cGMP manufacturing
  • Optimized cell growth area
  • Stable stacking design
  • Large, clear viewing surface
  • High standards of quality (100% leak tested)
  • Nonpyrogenic (<0.1 EU/mL)
  • BSE/TSE compliant
  • Canted neck for easier pouring and large pipet access
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)