CLS431082
Corning® cell culture flasks
surface area 225 cm2, angled neck, cap (vented), rectangular flask
Synonim(y):
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
About This Item
Polecane produkty
Materiały
angled neck
cap (vented)
polystyrene
rectangular bottom flask
rectangular flask
vent cap
sterylność
sterile
Właściwości
cap
graduations
opakowanie
case of 25
producent / nazwa handlowa
Corning 431082
maksymalna pojemność
370 mL
powierzchnia
225 cm2
pojemność robocza
45-67.5 mL
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Opis ogólny
- Manufactured from optically clear virgin polystyrene
- Treated for optimal cell attachment
- Printed with lot numbers for ease in traceability
- 100% integrity tested
- Sterilized by gamma irradiation and certified nonpyrogenic
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Technical information for working with human follicle dermal papilla cells including thawing, subculturing and cryopreservation.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS431082-5EA | 4061833875964 |
CLS431082-25EA | 4061833887363 |