Kluczowe dokumenty
CLS431079
Corning® cell culture flasks
surface area 175 cm2, angled neck, cap (plug seal)
Synonim(y):
kolba hodowlana, kolbowa hodowla komórkowa
About This Item
Kod UNSPSC:
41122104
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NB.13
Materiały
U-bottom flask
angled neck
cap (plug seal)
plug-seal screw-cap
polystyrene
rectangular flask
sterylność
sterile
Właściwości
cap
graduations
opakowanie
case of 50
producent / nazwa handlowa
Corning 431079
maksymalna pojemność
250 mL
powierzchnia
175 cm2
pojemność robocza
35-52.5 mL
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Opis ogólny
Available in a variety of sizes, designs and cap styles to meet your needs.
  • Manufactured from optically clear virgin polystyrene
  • Treated for optimal cell attachment
  • Printed with lot numbers for ease in traceability
  • 100% integrity tested
  • Sterilized by gamma irradiation and certified nonpyrogenic
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Corning® U-shaped 150 and 175 cm2 Flasks Demonstrate Same Cell Growth as Traditional Rectangular Design