CLS430823
Corning® cell culture flasks
surface area 150 cm2, canted neck, cap (plug seal)
Synonim(y):
kolba hodowlana, kolbowa hodowla komórkowa
About This Item
Polecane produkty
Materiały
canted neck
cap (plug seal)
plug-seal screw-cap
polystyrene
rectangular bottom flask
rectangular flask
sterylność
sterile
Właściwości
cap
graduations
opakowanie
case of 50
producent / nazwa handlowa
Corning 430823
maksymalna pojemność
210 mL
powierzchnia
150 cm2
pojemność robocza
30-45 mL
typ wiązania
Tissue Culture (TC)-treated surface
Opis ogólny
- Manufactured from optically clear virgin polystyrene
- Treated for optimal cell attachment
- Printed with lot numbers for ease in traceability
- 100% integrity tested
- Sterilized by gamma irradiation and certified nonpyrogenic
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Corning® U-shaped 150 and 175 cm2 Flasks Demonstrate Same Cell Growth as Traditional Rectangular Design
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS430823-50EA | 4061831716184 |
CLS430823-5EA | 4061831698695 |