WHA10406970
Whatman® mixed cellulose ester ME 24 filter discs 0.2 μm pore size
white, hydrophilic, black grid (3.1 mm), sterile, 100 EA, 100 ea, 47 mm diam
Synonim(y):
Z674079, osmotic membrane, track etched membrane, water membranes
About This Item
Polecane produkty
product name
Whatman® ME membranes for microbiological control, ME24/21, diam. 47 mm, pore size 0.2 μm, white with black grid
Właściwości
white with black grid
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 1040-6970
Whatman Article No. 28415185 (US reference)
Średnica
47 mm
membrana śr.
47 mm
wielkość porów
0.2 μm
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
- Excellent contrast for easy particle detection
- High internal surface area for sample adsorption
- High dirt loading capacity
- Biologically inert with good thermal stability
- Uniform microporous structure delivers high flow rates
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)