Kluczowe dokumenty
WHA10401770
Whatman® mixed cellulose ester ME 24 filter discs 0.2 μm pore size
white (no grid), hydrophilic, sterile, 100 EA, 100 ea, 47 mm diam
Synonim(y):
filtr millipore
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nazwa produktu
Whatman® membrane filters mixed cellulose ester, pore size 0.2 μm, diam. 47 mm, White Gridded, Sterile Autoclave pack
sterylność
non-sterile
Właściwości
White Gridded, Sterile Autoclave pack
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Whatman 10401770
Whatman Article No. 28415051 (US reference)
Średnica
47 mm
wielkość porów
0.2 μm
Cechy i korzyści
  • Doskonały kontrast ułatwiający wykrywanie cząstek
  • Duża powierzchnia wewnętrzna do adsorpcji próbek
  • Wysoka pojemność na zanieczyszczenia
  • Biologicznie obojętny z dobrą stabilnością termiczną
  • Jednolita mikroporowata struktura zapewnia wysokie natężenie przepływu
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)