Kluczowe dokumenty
HAWG04700
Millipore
MCE Membrane Filter, 0.45 μm Pore Size
greener alternative
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, gridded, pkg of 100 discs
Synonim(y):
Cellulose nitrate membrane filter discs, Hydrophilic MCE gridded membrane filter discs, MF-Millipore Membrane Filter, 0.45 µm pore size, gridded, Mixed Cellulose Ester gridded membrane filter discs
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiały
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Poziom jakości
opis
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, gridded, 100 discs
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pkg of 100 discs
producent / nazwa handlowa
MF-Millipore
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parametry
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Średnica
47 mm
śr. filtra
47 mm
grubość
150 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
2.5%
kolor
white
współczynnik refrakcji
n/D 1.51
Matryca
MF-Millipore
wielkość porów
0.45 μm pore size
79 % porosity
pojemność
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
160 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
punkt pęcherzykowania
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Zastosowanie
  • Clarification of aqueous solutions
  • Particle removal
  • Particle analysis
  • Microbiology analysis
  • Isolation of virus-like particles in wastewater
  • Microplastics analysis grade water
  • Nucleic acid binding, including eDNA
Inne uwagi
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: General laboratory filtration
  • Intended Use: Retention or removal of biological contaminants
  • Instructions for Use: Sterilizing filtration of a liquid through a membrane with a 0.2 μm (or smaller) pore size effectively removes biological contaminants, including bacteria, mold and yeast. For the selective retention of larger biological contaminents, liquid filtration through membranes with 0.45 μm (or larger) pore sizes may be used to trap and support microorganism growth for subsequent culture and analysis
  • Storage Statement: Store in dry location away from heat source
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informacje prawne
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Czysta woda pitna jest niezbędna do produkcji żywności i napojów. Niniejszy artykuł zawiera przegląd chemicznych i mikrobiologicznych testów wody pitnej pod kątem jakości i bezpieczeństwa.
Czysta woda pitna jest niezbędna do produkcji żywności i napojów. Niniejszy artykuł zawiera przegląd chemicznych i mikrobiologicznych testów wody pitnej pod kątem jakości i bezpieczeństwa.
Clean drinking water is essential for food and beverage production. This article gives an overview of chemical and microbiological testing of the drinking water for quality and safety.