HAWG047500
MF-Millipore™ Membrane Filter, 0.45 µm pore size, gridded
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, gridded, pkg of 500 discs
Synonim(y):
MCE Membrane Filter, 0.45 μm Pore Size
About This Item
Polecane produkty
Materiały
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Poziom jakości
opis
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, gridded, 500 discs
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pkg of 500 discs
producent / nazwa handlowa
MF-Millipore™
Millipore
Średnica
47 mm
śr. filtra
47 mm
kolor
white
Matryca
MF-Millipore™
wielkość porów
0.45 μm pore size
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3