HAWG647SP
S-Pak® Membrane Filter
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, white gridded + 3 dispensers & 600pads for microbiological analysis
Synonim(y):
S-Pak 0.45µm 47mm white gridded + 3 dispensers & 600pads
About This Item
Polecane produkty
Materiały
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
white filter
agency
ISO 7704
sterylność
sterile
Właściwości
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
producent / nazwa handlowa
S-Pak®
śr. filtra
47 mm
wielkość porów
0.45 μm pore size
moc wejściowa
sample type soft drink
sample type sport drink
sample type wine
sample type cosmetics
sample type food(s)
sample type cider
sample type beverage(s)
sample type bottled water
sample type beer
Zastosowanie
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Zastosowanie
Microbial analysis of beer, bottled water, cider, sport drink and wine by membrane filtration method.
Powiązanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3