Kluczowe dokumenty
WHA10404131
Whatman® cellulose acetate membrane filters 0.2 μm pore size
white, hydrophilic, 25 ea, 142 mm diam
Synonim(y):
Filtry membranowe z octanu celulozy, membrana filtracyjna
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nazwa produktu
Whatman® cellulose acetate membranes, cellulose acetate circles (OE 66), 0.2 μm, 142 mm 25/pk
Materiały
cellulose acetate membrane
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
opakowanie
pack of 25
producent / nazwa handlowa
Whatman 10404131
Whatman Article No. 28415149 (US reference)
Średnica
142 mm
wielkość porów
0.2 μm
przydatność
suitable for (biological and clinical analysis, sterility tests, and scintillation measurements)
Opis ogólny
Filtry membranowe Whatman z octanu celulozy firmy Cytiva charakteryzują się bardzo niskim wiązaniem białek, co minimalizuje straty próbki podczas filtrowania próbek wodnych na bazie białek.
Membrany o wysokiej odporności chemicznej
Dzięki wysokiej odporności chemicznej filtry membranowe z octanu celulozy firmy Cytiva niezawodnie przygotowują ciekły koktajl scyntylacyjny do pomiaru licznikiem scyntylacyjnym. Ponadto wysoce odporne na ciepło membrany Whatman z octanu celulozy mogą filtrować gorące ciecze i gorące gazy.
Cechy i korzyści
  • Minimalna utrata próbki w próbkach białkowych dzięki niskiemu wiązaniu białka
  • Czysty skład octanu celulozy, minimalizujący zanieczyszczenie próbki
  • Hydrofilowy, do stosowania z mediami wodnymi i alkoholowymi
  • Wysoka odporność na rozpuszczalniki, szczególnie alkohole o niskiej masie cząsteczkowej
  • Wysoka wytrzymałość fizyczna i odporność na temperaturę do 180°C
  • Możliwość sterylizacji większością popularnych metod bez utraty integralności membrany
Inne uwagi
Field of Use : Any microbiological or biotechnological application, including, but not limited to application of membranes for diagnostic, medical, biological, pharmaceutical, consumer product and food and beverage purposes.
Informacje prawne
Membrany nitrocelulozowe (FFHP, Immunopore i BA)
Sprzedawane na licencji DE10102744 i ich zagraniczne odpowiedniki
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)