Z607045
Bohlender™ PTFE beaker
capacity 500 mL, white
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
PTFE
producent / nazwa handlowa
Bohlender
dostępność
not available in USA and Canada
pojemność
500 mL
kolor
white
Opis ogólny
With spout and reinforced rim, thick-walled, smooth interior surface.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki plastikowe
Informacje prawne
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z607045-1EA | 4061833581308 |