Z272779
Nalgene® PFA beaker
capacity 250 mL
Synonim(y):
Zlewka odporna na chemikalia, plastikowa zlewka
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
PFA
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 1510-0250
pojemność
250 mL
Opis ogólny
PFA unaffected by most chemicals. Withstands a temperature range from -270 to 250°C.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki plastikowe
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)