Z272752
Nalgene® PFA beaker
capacity 100 mL
Synonim(y):
chemical resistance beaker, plastic beaker
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PFA
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene®
pojemność
100 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
PFA unaffected by most chemicals. Withstands a temperature range from -270 to 250°C.
Inne uwagi
Browse all plastic beakers
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries