Z130990
Nalgene® beaker with handle
capacity 1,000 mL
Synonim(y):
Zlewka z HDPE, zlewka o grubych ściankach
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
high-density polyethylene
Właściwości
graduations
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 1220-1250
pojemność
1,000 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Heavy-wall, HDPE, rectangular handle. Graduated in oz and mL. Suitable for handling acids and alkalis.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki plastikowe
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z130990-1EA | 4061832615684 |