CLS1015P2L
Corning® reusable beaker with handle and spout
polypropylene, size 2 L
Synonim(y):
Pojemnik Corning
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
Właściwości
graduations (20 mL)
producent / nazwa handlowa
Corning 1015P-2L
wys. × śr. zewn.
217 mm × 152 mm
rozmiar
2 L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The polypropylene reusable beakers are transluscent and printed with blue graduations.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki plastikowe
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS1015P2L-8EA | 4061833878132 |