Key Documents
Z131008
Sigma-Aldrich
Nalgene® beaker with handle
capacity 3,000 mL
Synonim(y):
HDPE beaker, heavy wall beaker
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiały
high-density polyethylene
Właściwości
graduations
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 1220-2500
pojemność
3,000 mL
Opis ogólny
Heavy-wall, HDPE, rectangular handle. Graduated in oz and mL. Suitable for handling acids and alkalis.
Inne uwagi
Browse all plastic beakers
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)