Kluczowe dokumenty
Z245399
Sigma-Aldrich
Disposable beakers
capacity 250 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiały
polypropylene
Właściwości
subdivision 10 mL
opakowanie
pkg of 100 ea
wys. × śr. zewn.
90 mm × 76 mm
pojemność
250 mL
Opis ogólny
  • Translucent PP with three dripless pouring spouts
  • Molded graduations
  • Flat bottoms keep magnetic stir bars centered
  • Autoclavable
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki plastikowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)