Merck
Z245402
Sigma-Aldrich
Disposable beakers
capacity 400 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiały
polypropylene
Właściwości
subdivision 20 mL
opakowanie
pkg of 100 ea
wys. × śr. zewn.
108 mm × 85 mm
pojemność
400 mL
Opis ogólny
  • Translucent PP with three dripless pouring spouts
  • Molded graduations
  • Flat bottoms keep magnetic stir bars centered
  • Autoclavable
Inne uwagi
Browse all plastic beakers