Merck
Z231983
Duran® beakers
capacity 400 mL, Tall form
Synonim(y):
211164101
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass 3.3
Właściwości
graduations
producent / nazwa handlowa
DURAN®
Schott
dostępność
not available in USA and Canada
wys. × śr. zewn.
130 mm × 70 mm
pojemność
400 mL
Opis ogólny
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
Inne uwagi
Browse all glass beakers
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences