Kluczowe dokumenty
SYNF124500
Synthware single-neck flat-bottom flask
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware F124500, szklana kolba okrągła
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiały
borosilicate glass flask
flat bottom
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F124500
pojemność
500 mL
Opis ogólny
Grubościenna kolba z pojedynczą szyjką i płaskim dnem z zewnętrznym przegubem. Konstrukcja o grubych ściankach. Wszystkie wymienione poniżej rozmiary są ręcznie dmuchane z rurki, aby zapewnić jednolitą grubość ścianki.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)