SYNC251200
Synthware™ Allihn condenser
joint: ST/NS 24/40, jacket L 200 mm, hose size 10 mm
Synonim(y):
Synthware C251200, kondensator żarówkowy
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware C251200
rozmiar węża
10 mm
dł. osłony
200 mm
Opis ogólny
Skraplacz 8629 Allihn posiada płaszcz o długości 200 mm zapewniający doskonałą wydajność chłodzenia. Szereg wewnętrznych szklanych baniek zwiększa powierzchnię dla wydajnego chłodzenia i zapobiega utracie lotnych substancji. Z górnym standardowym stożkowym złączem zewnętrznym (24/40) pasującym do różnych szklanych naczyń laboratoryjnych i dolnym złączem końcówki kroplówki.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)