Z245429
Disposable beakers
capacity 1,000 mL
Synonim(y):
Plastikowe zlewki, Pojemniki jednorazowe
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
Właściwości
subdivision 50 mL
opakowanie
pkg of 100 ea
wys. × śr. zewn.
145 mm × 115 mm
pojemność
1,000 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Translucent PP with three dripless pouring spouts
- Molded graduations
- Flat bottoms keep magnetic stir bars centered
- Autoclavable
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki plastikowe
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z245429-1PAK | 4061833577820 |