CLS430181
Corning® polypropylene beaker
lid only, for 250 mL beaker, sterile, 500/cs
Synonim(y):
Pojemnik Corning
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.13
Polecane produkty
Materiały
natural polypropylene (beaker)
orange high-density polyethylene (snap cap)
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 20
case of 500
producent / nazwa handlowa
Corning 430181
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Elastyczny pojemnik polipropylenowy Corning z zatrzaskową pokrywką z polietylenu służy jako zlewka lub pojemnik do przechowywania.
- Pojemnik posiada podziałkę w mililitrach i uncjach
- Certyfikowana niepirogenność
Te wymienne zatrzaskowe pokrywki polietylenowe pasują do pojemników Corning 250 ml (CLS430179 i CLS430180) i są certyfikowane jako niepirogenne.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS430181-500EA | 4061831708455 |