Kluczowe dokumenty
CLS1000P600
Corning® reusable low form beaker
polypropylene, size 600 mL
Synonim(y):
Corning container
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiały
polypropylene
Właściwości
graduations (100 mL)
producent / nazwa handlowa
Corning 1000P-600
wys. × śr. zewn.
125 mm × 89 mm
rozmiar
600 mL
Opis ogólny
The polypropylene reusable Griffin-style beakers are transluscent and printed with blue graduations.
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
Inne uwagi
Browse all plastic beakers
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)