CLS1000P1L
Corning® reusable low form beaker
size 1 L
Synonim(y):
Pojemnik Corning
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Właściwości
graduations (100 mL)
producent / nazwa handlowa
Corning 1000P-1L
wys. × śr. zewn.
148 mm × 106 mm
rozmiar
1 L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The polypropylene reusable Griffin-style beakers are transluscent and printed with blue graduations.
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki plastikowe
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS1000P1L-6EA | 4061833880104 |