Z308757
Quickfit® conical flasks
capacity 100 mL, joint: ST/NS 29/32
Synonim(y):
FE100/4
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
conical flask
flat bottom
Połączenie
joint: ST/NS29/32
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
without cap
opakowanie
case of 5
producent / nazwa handlowa
Quickfit FE100/4
dostępność
not available in USA and Canada
pojemność
100 mL
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Zgodność z normą ISO 4797 i wymaganiami wymiarowymi normy ISO 1773
- Wykonane ze szkła borokrzemianowego o rozszerzalności 3,3 zgodnie z normą ISO 3585 (ASTM E-438 typ 1 klasa A)
- Wypalane, bardzo trwałe białe oznaczenia
- Uwaga: Kolby o pojemności 5 ml i 150 ml stanowią uzupełnienie norm ISO.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z308757-1EA | 4061832830445 |
Z308757-5EA | 4061832830452 |