Poziom jakości
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
producent / nazwa handlowa
RTC CLNSOIL-2-100
macierz
soil
Zastosowanie
environmental
format
matrix material
temp. przechowywania
2-30°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Clean clay loam may be used as a reference material in the recovery of nitro-organic explosives in soil samples using gas chromatography coupled with electron capture detector (GC-ECD).
Zastosowanie
Product is intended for use as a clean control and as a base for fortification when no suitable CRM is available for use in method validation, method development or matrix recovery applications. COA covers most paramaters of interest.
Inne uwagi
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Development and validation of a solid phase extraction sample cleanup procedure for the recovery of trace levels of nitro-organic explosives in soil.
Forensic Science International (2017)