Merck
904384
Sigma-Aldrich
Silica
monodisperse, non-porous, 50 μm
Synonim(y):
Krzemionka, Monodyspersyjny dwutlenek krzemu, Nieporowata krzemionka, Nieporowaty dwutlenek krzemu
About This Item
Wzór liniowy:
SiO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41123003
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Monodyspersyjna, nieporowata krzemionka (50 μm) jest mikrometrycznym materiałem wypełniającym, który może być stosowany jako przekładka w ciekłych kryształach, wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC), i nanomedycynie do zastosowań biologicznych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Practical Examination of a Nonporous Silica Stationary Phase for Reversed-Phase Fast LC Applications
D R Jenke
Journal of Chromatographic Science, 34, 362-362 (1999)
Size control of monodisperse nonporous silica particles by seed particle growth
Zhao B, et al.
Particuology, 9(3), 314-317 (2011)
Nonporous silica nanoparticles for nanomedicine application
Tang L and Cheng J
Nano Today, 8(3), 290-312 (2013)
In-depth characterization of slurry packed capillary columns with 1.0-mm nonporous particles using reversed-phase isocratic ultrahigh-pressure liquid chromatography
Patel KD, et al.
Analytical Chemistry, 76(19), 5777-5786 (2004)
Li Tang et al.
Nano today, 8(3), 290-312 (2013-09-03)
Nanomedicine, the use of nanotechnology for biomedical applications, has potential to change the landscape of the diagnosis and therapy of many diseases. In the past several decades, the advancement in nanotechnology and material science has resulted in a large number