Kluczowe dokumenty
1.05110
Supelco
Heksahydroksoantymonian(V) potasu
cryst. for analysis EMSURE®
Synonim(y):
Antymonian potasu
About This Item
Wzór liniowy:
K[Sb(OH)6]
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.90
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
235-387-7
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
linia produktu
EMSURE®
Próba
≥99.0% (calculated on calcined substance, iodometric)
Formularz
solid
pH
7.5-9.0 (20 °C, 20 g/L in H2O)
rozpuszczalność
20 g/L
gęstość nasypowa
1200 kg/m3
ślady kationów
Na: ≤0.2%
excess alkali: ≤0.1% (as KOH)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Sb+3].[K+].[O-H].[O-H].[O-H].[O-H].[O-H].[O-H]
InChI
1S/K.6H2O.Sb/h;6*1H2;/q+1;;;;;;;+3/p-6
Klucz InChI
IDVSLFDKDQVCAP-UHFFFAOYSA-H
Komentarz do analizy
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Oznaczenie (jodometryczne, obliczone na kalcynowanej substancji): ≥ 99,0 %
Wolne zasady (jako KOH): ≤ 0,1 %
Na (sód): ≤ 0,2 %
Informacje prawne
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2