Merck
221260
Sigma-Aldrich
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
ACS reagent, 99%
Synonim(y):
Ammonium ferric sulfate dodecahydrate
About This Item
Wzór liniowy:
NH4Fe(SO4)2 · 12H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
482.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NB.24
klasa czystości
ACS reagent
Próba
98.5-102.0% (ACS specification)
99%
Formularz
crystals
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: iron
zanieczyszczenia
≤0.01% insolubles
≤0.05% not NH4OH pptd.
pH
1 (25 °C, 482.2 g/L)
mp
39-41 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
nitrate (NO3-): ≤0.01%
ślady kationów
Cu: ≤0.003%
Fe2+:, passes test (limit about 0.001%)
Zn: ≤0.003%
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].OS([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
Klucz InChI
LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
Ammonium ferric sulfate dodecahydrate may be used as a catalyst to synthesize:
  • Isoamyl acetate from acetic acid and isoamyl alcohol.
  • 2-Amino-5-(5-nitro-2-thienyl)-1,3,4-thiadiazole from 5-nitrothiophene-2-carboxaldehyde thiosemicarbazone via oxidative cyclization.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Contemporary Chemical Industry null
Antituberculosis agents VIII: Synthesis and in vitro antimycobacterial activity of alkyl a-[5-(5-nitro-2-thienyl)-1, 3, 4-thiadiazole-2-ylthio] acetates.
Foroumadi A, et al.
Il Farmaco (Societa Chimica Italiana : 1989), 58(11), 1073-1076 (2003)
Study on the Catalytic Synthesis of Isoamyl Acetate Catalyzed by Ammonlum Ferric Sulface Dodecahydrate
Ying Z, et al.
Contemporary Chemical Industry (2006)
Multi-pumping flow system for the determination, solid-phase extraction and speciation analysis of iron.
Pons C, et al.
Analytica Chimica Acta, 550(1), 33-39 (2005)
Tomasz Kleszczewski et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 29(4), 755-759 (2002-07-03)
A method for spectrophotometric determination of L-ascorbic acid (vitamin C) in tissues by flow injection analysis is reported. The procedure is based on the oxidation of analyse with iron(III) and 2,2'-dipyridyl. Concentrations of vitamin C in the range of 0.5-20