Key Documents
372846
Poly(2-ethyl-2-oxazoline) 5-7 cSt
Synonim(y):
Poly(2-ethyl-2-oxazoline), PEOX, POx, PetOx, poly 2-ethyloxazoline, polyethyloxazoline
About This Item
Polecane produkty
Postać
solid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mw ~50,000
współczynnik refrakcji
n20/D 1.52
lepkość
5-7 cSt, 10 % in water(100 °F)
temp. przejścia
softening point 110-120 °C (Vicat, ASTM D 1525-82)
Tg 69-71 °C
gęstość
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
PDI
3‑4
InChI
1S/C5H9NO/c1-2-5-6-3-4-7-5/h2-4H2,1H3
Klucz InChI
NYEZZYQZRQDLEH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Potential substitute for poly(vinyl alcohol) and poly(vinyl pyrrolidone). Adhesion promoter in coatings. Heat sealing and remoistenable hot-melt adhesive
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Wprowadzenie polimerów do biomedycyny otworzyło nowe możliwości w inżynierii tkankowej, projektowaniu implantów, biosensoryce i dostarczaniu leków.
The introduction of polymers into the biomedical field has opened new avenues in tissue engineering, implant design, biosensing, and drug delivery.
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.