Merck
741884
Sigma-Aldrich
Poly(2-ethyl-2-oxazoline)
average Mn 20,000, PDI <1.4
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 20,000
mp
>300 °C
PDI
<1.4
Zastosowanie
Ten polimer poli(2-etylo-2-oksazoliny) jest amorficzny i rozpuszczalny w wodzie o dobrej stabilności temperaturowej. Jordan i współpracownicy wykazali biokompatybilność, brak akumulacji w tkankach i szybki klirens z krwiobiegu1. Zmodyfikowane grupy końcowe poli(2-etylo-2-oksazoliny) zostały sprzężone z peptydami2 i okazały się wszechstronną alternatywą dla poli(glikolu etylenowego) (PEG) zarówno do koniugacji białek, jak i małych leków3.
Potencjalny zamiennik poli(alkoholu winylowego) i poli(pirolidonu winylu). Czasami jest stosowany jako promotor adhezji w powłokach. Jest również czasami stosowany w zgrzewaniu i remoistencyjnych klejach termotopliwych. Liniowa polietylenimina podstawiona N-propionylem
Cechy i korzyści
Niejonowy, rozpuszczalny w wodzie termoplast. Lepsza stabilność termiczna niż poli(alkohol winylowy). Dobra płynność, odporność na ścinanie i właściwości newtonowskie. Woda jest rozpuszczalnikiem Theta w temperaturze pokojowej.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
F. C. Gaertner, R. Luxenhofer, B. Blechert, R. Jordan, M. Essler
J. Controlled Release, 119, 291-300 (2007)
A. Mero, G. Pasut, L. D. Via, M.W. M. Fijten, et al.
J. Controlled Release, 125, 87-95 (2008)
R. Luxenhofer, M. Lopez-Garcia, A. Frank, H. Kessler, R. Jordan
Polym. Mater. Sci. Eng., 95, 283-284 (2006)
Yung-Chu Chen et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 100(5), 1279-1292 (2012-03-01)
The multifunctional nanoparticles constructed from triphenylamine-poly(lactide-co-glycolide)-poly(ethyleneglycol)-poly(lactide-co-glycolide) (TPA-PEP) and folate-poly(2-ethyl-2oxazoline)-poly(D,L-lactide) (folate-PEOz-PLA) were developed in this study. Iron oxide nanoparticles (IOP) and paclitaxel (PTX) were coencapsulated in the nanoparticles with diameter less than 200 nm. The drug-loaded nanoparticles emit fluorescence peak at
I C Kwon et al.
Nature, 354(6351), 291-293 (1991-11-28)
New controlled drug-delivery systems are being explored to overcome the disadvantages of conventional dosage forms. For example, stimulated drug-delivery has been used to overcome the tolerance problems that occur with a constant delivery rate, to mimic the physiological pattern of
Produkty
Poly(2-oxazoline)s (POx) can be viewed as conformational isomers of polypeptides. They are synthesized via living cationic ringopening polymerization (LCROP) of 2-oxazolines and were almost simultaneously discovered in 1966 by the groups of Litt, Tomalia, Fukui and Seeliger.
Wprowadzenie polimerów do biomedycyny otworzyło nowe możliwości w inżynierii tkankowej, projektowaniu implantów, biosensoryce i dostarczaniu leków.
The introduction of polymers into the biomedical field has opened new avenues in tissue engineering, implant design, biosensing, and drug delivery.
Wide range of functional polymers for biomedical applications have been synthesized and structurally characterized. Several classes of polymers including biodegradable polymers, hydrophilic & amphiphilic polymers, and stimuli responsive polymers have been prepared using controlled and directed functionalization via "living" polymerization such as RAFT, ionic and ring opening polymerization. Selected polymers have been studied for their structure-properties relationship. "
Zobacz wszystko