Merck
795283
Sigma-Aldrich
Poly(2-methyl-2-oxazoline), hydroxy terminated
average Mn 5,000, PDI <1.3
Synonim(y):
POx 5kDa, PMOx
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(C4H7NO)nOH
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
opis
Tg: 75-78°C
Poziom jakości
Postać
lumps
masa cząsteczkowa
average Mn 5,000
PDI
<1.3
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C5H11NO2/c1-5(8)6(2)3-4-7/h7H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
OBSKGKGKPGOOTB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Poly(2-methyl-2-oxazoline) is a hydrophilic polymer that is commonly used in biomedical applications. This is a biocompatible polymer with one chain-end functionalized with an OH group. They are commonly used as an amorphous alternative to PEG′s.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Poly(2-oxazoline)'s POx in Biomedical Applications.
Luxenhofer, R, and Jordan, R.
Material Matters, 8 (3), 70-72 null
Produkty
Wprowadzenie polimerów do biomedycyny otworzyło nowe możliwości w inżynierii tkankowej, projektowaniu implantów, biosensoryce i dostarczaniu leków.
The introduction of polymers into the biomedical field has opened new avenues in tissue engineering, implant design, biosensing, and drug delivery.