678392
PEDOT
nanotubes, hydrate
Synonim(y):
PEDOT, Poly(2,3-dihydrothieno-1,4-dioxin)
About This Item
Polecane produkty
product name
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) hydrate, nanotubes
Postać
nanotubes
dł. × śr. wewn. × śr. zewn.
~11.49 μm × 272.4 nm × 416 nm, TEM
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Conjugated polymers offer charge transport between inorganic, electrically conducting metals and organic, proton-conducting biological systems.