NISTRM8480
Secondary ferrite number standard - low range
NIST® RM 8480
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
NIST®
format
matrix material
Opis ogólny
Inne uwagi
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Ferrite (Mfe2O4)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Ferrite (Mfe2O4)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)