Kluczowe dokumenty
901090
Sigma-Aldrich
Silver nanoparticles ink for screen printing
low curing temperature
Synonim(y):
Ag ink, Conductive ink, Smart’Ink S-CS21303 conductive ink
About This Item
Wzór liniowy:
Ag
Kod UNSPSC:
12141740
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Formularz
viscous liquid (paste)
lepkość
4,400-6,400 mPa.s(20 °C) (at 100 s-1)
6,400-10,000 mPa.s(20 °C) (at 40 s-1)
pojemność
55±5 % loading (Nanoparticles loading)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Product benefits:
  • Very high electrical conductivity.
  • Very low curing temperature for printing on flexible substrates.
  • Non CMR ink.
  • Unchanged conductivity on bending.
  • Compatible with various curing processes including photonic, IR, low vacuum oven and thermal.
  • Good adhesion on various flexible substrates (PET, Kapton®, …).
Smart′Ink S-CS21303 conductive ink developed for printed electronics market is particularly well suited for applications requiring high conductivity and high resolution at very low curing temperatures. This ink, based on silver, is perfectly adapted to design conductive tracks on flexible substrates and is suitable to produce antennas for IoT applications (HF, UHF).
This ink has been developed to address the applications which require very low curing temperatures.
Inne uwagi
Resistivity: ≤1 mΩ/sq, per 25 μm (screen printed on PET, curing at 200 °C/5 min)
≤3 mΩ/sq, per 25 μm (screen printed on PET, curing at 120 °C/5 min)
≤4 mΩ/sq, per 25 μm (screen printed on PET, curing at 80 °C/5 min)
≤5 mΩ/sq, per 25 μm (screen printed on PET, curing at 60 °C/5 min)
Uwaga dotycząca przygotowania
Typical processing guideline:
  • Smart′Ink S-CS21303 conductive ink needs to be agitated before use.
  • Ready to use. No need to use thinner.
Informacje prawne
Product of Genes′Ink
Kapton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
199.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
93 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)