Kluczowe dokumenty
923559
Sigma-Aldrich
Silver nano ink
aerosol printable
Synonim(y):
Atrament na bazie Ag NP, Atrament z nanocząsteczkami srebra (Ag), Srebrny nanotusz
About This Item
Wzór liniowy:
Ag
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Formularz
liquid
zawiera
50 wt. % Silver content
opór arkusza
1.8 mΩ/sq/25 μm after curing at 150 Celsius for 1h on glass
1.2 mΩ/sq/25 μm after curing at 200 Celsius for 1h on glass
3 mΩ/sq/25 μm after curing at 100 Celsius for 1h on glass
2.3 mΩ/sq/25 μm after curing at 120 Celsius for 1h on glass
kolor
brownish
lepkość
500-800 mPa.s(20 °C) (@100/s)
rozpuszczalność
soluble (Alcohol / Glycol)
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Nanotusz srebra może być wykorzystywany w obszarach badawczych do produkcji drukowanych urządzeń elektronicznych. Może być wykorzystywany do drukowania ścieżek przewodzących, elektrod, połączeń i innych elementów obwodów na elastycznych lub sztywnych podłożach. Wysoka przewodność elektryczna i stabilność nanocząstek srebra sprawiają, że nadają się one do wydajnego gromadzenia ładunku w architekturze ogniw słonecznych. Nanocząstki srebra mogą być stosowane w badaniach takich jak powłoki ekranujące elektromagnetyczne, przezroczyste folie przewodzące do ekranów dotykowych i ścieżki przewodzące w strukturach drukowanych 3D.
Ten przewodzący srebrny atrament Smart′Ink S-CS61308 jest szczególnie odpowiedni do zastosowań wymagających wysokiej przewodności i wysokiej rozdzielczości przy bardzo niskich temperaturach utwardzania. Ten atrament na bazie srebra jest doskonale przystosowany do projektowania ścieżek przewodzących na elastycznych podłożach i nadaje się
do produkcji anten do zastosowań IoT (HF, UHF).
Ten atrament został opracowany z myślą o zastosowaniach wymagających bardzo niskich temperatur utwardzania.
Kompatybilna metoda drukowania: Aerosol jet Optomec
Cechy i korzyści
Zalety produktu:
  • Bardzo wysoka przewodność elektryczna
  • Bardzo niskie temperatury utwardzania do druku na elastycznych podłożach
  • Atrament bez CMR
  • Niezmieniona przewodność przy zginaniu
  • Kompatybilny z różnymi procesami utwardzania, w tym fotonicznymi, IR, niskopróżniowymi piecami i termicznymi
  • Dobra przyczepność na różnych elastycznych podłożach (PC, PET, 10219 itp.)
Wskazówki dotyczące użytkowania:
  • Ten przewodzący atrament należy wymieszać przed użyciem
  • Przed użyciem atrament należy ogrzać do temperatury pokojowej.
  • Rozcieńczenie etanolem może być konieczne w zależności od konfiguracji sprzętu drukarskiego.
  • Roztwór czyszczący: Roztwór czyszczący C-FS21511
Aerosol Jet może drukować konforemne połączenia na powierzchniach 3D, eliminując potrzebę łączenia przewodów - na przykład drukowanie połączeń elektrycznych na matrycach 3D lub do produkcji chipów LED. Komponenty mogą być również drukowane na trójwymiarowych powierzchniach, eliminując potrzebę stosowania oddzielnego podłoża, a tym samym zmniejszając rozmiar, grubość i wagę produktu końcowego. Na przykład, Aerosol Jet jest używany do drukowania anten i czujników, które dopasowują się do kształtu podłoża, takiego jak obudowa telefonu komórkowego. Proces Aerosol Jet obsługuje również drukowanie na szerokiej gamie podłoży, w tym tworzyw sztucznych, ceramiki i struktur metalowych.
Informacje prawne
Produkt Genes′Ink
Kapton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
923559-20ML4065267169378