Kluczowe dokumenty
907669
Sigma-Aldrich
Silver ink
75 wt%, LIFT printable
Synonim(y):
Atrament Ag, Transfer do przodu indukowany laserowo
About This Item
Wzór liniowy:
Ag
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
opis
Silver content : 75 wt%
Solvent : Diethylene Glycol Mono Butyl Ether (DGBE)
Surface Tension : 28 dyn/cm (Pendant Drop)
Formularz
paste
wielkość cząstki
50-70 nm (by Lumisizer)
90-120 nm (by Lumisizer)
lepkość
50,000-100,000 cP (Shear Rate: 1 s-1
250cP - 450 cP (Shear Rate: 1000 s-1))
gęstość
2.85-3.3
temp. przechowywania
15-25°C
Zastosowanie
Ten atrament Ag jest przewodzącym atramentem o wysokiej lepkości opartym na pojedynczych krystalicznych nanocząstkach srebra w rozpuszczalniku organicznym, został zaprojektowany do druku cyfrowego LIFT (Laser Induced Forward Transfer) i spiekania laserowego.
Atrament oferuje:
  • Jednolitą i powtarzalną warstwę donorową o niskiej prędkości schnięcia
  • Stabilny, dokładny strumień w różnych typach systemów laserowych, szerokie okno robocze parametrów strumienia
  • Wysoką prędkość druku (20-50 kHz), umożliwiającą wysoką przepustowość
  • Wąskie wzornictwo na podłożach plastikowych i szklanych (szerokość linii ∼50 μm, wysokość ∼0,5 μm, odstępy ∼50 μm)
  • Spiekanie laserowe wydrukowanego wzoru LIFT, zapewniające dobre właściwości elektryczne
Nadaje się do:
Druk cyfrowy LIFT
Produkcja elektroniki addytywnej
Elektronika drukowana: RFID, FPD, czujniki
Laserowo indukowany druk transferowy (LIFT) to bezkontaktowy, bezdyszowy, jednoetapowy proces bezpośredniego zapisu laserowego.
LIFT może pracować w warunkach atmosferycznych, jest kompatybilny z niskimi fluencjami lasera, umożliwia drukowanie materiałów organicznych i nieorganicznych, a także elementów biologicznych. Proces drukowania może odbywać się zarówno z fazy ciekłej, jak i stałej. Ponadto charakteryzuje się wysoką rozdzielczością boczną określoną jedynie przez rozmiar plamki lasera. Jest to metoda kompatybilna z produkcją nieorganicznych czujników półprzewodnikowych, OLED i biodrukiem.
Inne uwagi
Rezystywność (4PP): Po spiekaniu laserowym* ≤ 8 μΩ-cm (≤ 5 luzem) dla linii drukowanej LIFT (∼1-2 μm grubości) na podłożu z tworzywa sztucznego
*Parametry należy zoptymalizować w zależności od geometrii linii i podłoża.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w temperaturze pokojowej, nie podgrzewać powyżej 60°C i nie zamrażać.
Informacje prawne
Lumisizer is a trademark of LUM GmbH
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Laser-induced forward transfer from healing silver paste films printing
Turkoz E, et al.
Applied Physics Letters, 113(22), 221601/1-221601/5 (2018)
Printing of complex free-standing microstructures via laser-induced forward transfer (LIFT) of pure metal thin films
Feinaeugle M, et al.
Additive Manufacturing, 24, 391-399 (2018)
V S Cheptsov et al.
Letters in applied microbiology, 67(6), 544-549 (2018-09-18)
Recently, it was shown that laser-induced forward transfer (LIFT) technology and the laser engineering of microbial systems (LEMS) technique (based on LIFT method) are effective for isolation of micro-organisms from different complex substrates. These techniques frequently utilize Au as an
Produkty
Professor Tokito and Professor Takeda share their new materials, device architecture design principles, and performance optimization protocols for printed and solution-processed, low-cost, highly flexible, organic electronic devices.