Merck
399116
Sigma-Aldrich
Gallium(III) iodide
99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Trijodogallan, Trójjodek galu
About This Item
Wzór liniowy:
GaI3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
450.44
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
powder and chunks
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: gallium
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
345 °C (subl.) (lit.)
gęstość
4.15 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
I[Ga](I)I
InChI
1S/Ga.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Klucz InChI
DWRNSCDYNYYYHT-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Gallium(III) iodide is a high melting pointinorganic solid with low volatility. It is used in various fields such as the production of semiconductors, gallium nitride crystals, and organic synthesis.
Zastosowanie
Gallium(III) iodide can be used:
  • As a catalyst for Biginelli-type reaction to synthesize dihydropyrimidine-2(1H)-one derivatives.
  • As a reagent for the stereoselective synthesis of (Z)-β-iodo Baylis–Hillman adducts and for the aza-Prins cyclization.
  • As a precursor to synthesize highly crystalline gallium nitride crystals for energy conversion devices.
  • As a starting material to synthesize high-purity chalcogenide glasses.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)