Merck
409324
Sigma-Aldrich
Aluminum iodide
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Aluminum triiodide, Aluminum(III) iodide
About This Item
Wzór liniowy:
AlI3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
407.70
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 178 °C)
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
360 °C (lit.)
mp
191 °C (lit.)
gęstość
3.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
I[Al](I)I
InChI
1S/Al.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Klucz InChI
CECABOMBVQNBEC-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Jodek glinu (AlI3) jest silnym kwasem Lewisa, który jest stosowany jako dodatek do elektrolitu w elektrochemicznych urządzeniach do magazynowania i konwersji energii.
Zastosowanie
Jodek glinu może być stosowany jako:
  • Dodatek elektrolitu do wstępnej obróbki elektrod metalowych Li. Dodatek AlI3 zapewnia trwały interfejs Li o wysokiej cykliczności Li.
  • Homogeniczny mediator redoks dla akumulatorów Al-CO2o wysokim napięciu rozładowania i dużej pojemności. Te baterie wtórne są obiecującymi systemami wielokrotnego ładowania do przyszłych zastosowań w magazynowaniu energii w sieci.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
409324-1G4061838054036
409324-25G
409324-35G4065271008670
409324-5G4061838139436