Merck
208493
Sigma-Aldrich
Aluminum iodide
technical grade, 95%
Synonim(y):
Aluminum triiodide, Aluminum(III) iodide
About This Item
Wzór liniowy:
AlI3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
407.70
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
technical grade
ciśnienie pary
1 mmHg ( 178 °C)
Próba
95%
Formularz
chunks
bp
360 °C (lit.)
mp
191 °C (lit.)
gęstość
3.98 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
I[Al](I)I
InChI
1S/Al.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
Klucz InChI
CECABOMBVQNBEC-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
The compound may be used as an additive for electrolytes in lithium ion batteries.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lithium air battery : alternate energy resource for the future.
Zahoor A, et al.
Journal of Electrochemical Science and Technology, 3(1), 14-23 (2012)
Cheap and environmentally benign electrochemical energy storage and conversion devices based on AlI3 electrolytes.
Xue B, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(27), 8720-8721 (2006)
Dien Li et al.
Journal of environmental radioactivity, 222, 106372-106372 (2020-08-11)
There are few effective technologies for the sequestration of highly water-soluble pertechnetate (TcO4-) from contaminated water despite the urgency of environmental and public health concerns. In this work, anion exchanged and cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) functionalized MIL-101-Cr-NO3 were investigated for perrhenate