Merck
450863
Sigma-Aldrich
Gallium(III) bromide
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Gallium tribromide
About This Item
Wzór liniowy:
GaBr3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
309.44
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
anhydrous
Próba
99.999% trace metals basis
Postać
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: gallium
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
tw
279 °C (lit.)
mp
121.5 °C (lit.)
gęstość
3.69 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Br[Ga](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ga/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
SRVXDMYFQIODQI-UHFFFAOYSA-K
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Powiązane treści
We offer a complete line of the highest purity inorganic salts and materials for the micro and nanoelectronics market.