Merck
381357
Sigma-Aldrich
Gallium(III) bromide
99.999%
Synonim(y):
Gallium tribromide
About This Item
Wzór liniowy:
GaBr3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
309.44
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
99.999%
Formularz
chunks
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: gallium
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
279 °C (lit.)
mp
121.5 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: slightly soluble(lit.)
gęstość
3.69 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Br[Ga](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ga/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
SRVXDMYFQIODQI-UHFFFAOYSA-K
Zastosowanie
Bromek galu(III) może być stosowany do katalizowania sprzęgania indoli z fenyloacetylenem w celu utworzenia 1,1-bis(1H-3-indolilo)-1-fenyloetanów.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gallium(III) halide-catalyzed coupling of indoles with phenylacetylene: synthesis of bis(indolyl)phenylethanes
Yadav JS, et al.
Tetrahedron Letters, 45(41), 7577-7579 (2004)