Merck
85150
Sigma-Aldrich
Silver carbonate
purum p.a., ≥99.0% (AT)
Synonim(y):
Węglan disrebra, Węglan srebra(I)
About This Item
Wzór liniowy:
Ag2CO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.75
Beilstein:
6936654
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
purum p.a.
Próba
≥99.0% (AT)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: silver
mp
210 °C (dec.) (lit.)
gęstość
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
ciąg SMILES
[Ag]OC(=O)O[Ag]
InChI
1S/CH2O3.2Ag/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
KQTXIZHBFFWWFW-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Węglan srebra jest stosowany w glikozylacji Koenigsa-Knorra.
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Roman V Rozhkov et al.
The Journal of organic chemistry, 68(16), 6314-6320 (2003-08-05)
The palladium-catalyzed annulation of 1,3-dienes by o-iodoacetoxycoumarins provides an efficient method for the synthesis of biologically interesting dihydrofurocoumarins. The presence of the acetyl group on the phenolic oxygen and the use of silver carbonate as a base are crucial for
Palladium-catalyzed decarboxylative C-H bond arylation of thiophenes.
Peng Hu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(1), 227-231 (2011-11-17)
J Escalone Zapata
Histology and histopathology, 9(2), 325-332 (1994-04-01)
Adult astrocytes have been described in several types of gliomas, being accepted as high differentiated cells. Their presence is specially important concerning the concept of undifferentiated neuroectodermal tumours (PNET). We have studied two series of brain tumors and compared and
Yucheng Wang et al.
Biotechnic & histochemistry : official publication of the Biological Stain Commission, 87(5), 346-349 (2012-03-13)
We investigated the character and origin of the newly described "microglia-like" cell in the mammalian organ of Corti after aminoglycoside intoxication. We replicated the neomycin-induced ototoxicity model in cochleae of neonatal Sprague-Dawley rats and used their brains as microglia positive
T Sangruchi et al.
Acta neuropathologica, 78(3), 258-263 (1989-01-01)
Ten human teratomas arising outside the central nervous system (CNS) were studied using a panel of immunohistochemical, and lectin histochemical stains to determine the relationship of the presence of microglia to markers of neural maturity or differentiation. Microglia, identified by
Produkty
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
Nanomateriały srebra mają unikalne właściwości fizyczne, chemiczne i optyczne, które są obecnie wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach biologicznych.