Merck
363685
Sigma-Aldrich
Silver carbonate on Celite®
extent of labeling: ~50 wt. % loading
Synonim(y):
Fetizon′s reagent
About This Item
Wzór liniowy:
Ag2CO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.75
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz:
powder and chunks
Formularz
powder and chunks
Poziom jakości
stężenie
45-60 wt. % (by KSCN, titration)
zakres etykietowania
~50 wt. % loading
ciąg SMILES
[Ag]OC(=O)O[Ag]
InChI
1S/CH2O3.2Ag/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
KQTXIZHBFFWWFW-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Employed in the silver ion induced preparation of α-keto acetals and α,α-dialkoxy imines. Catalyzes the generation of stereospecific unsaturated aldehydes from vinylic halides and primary amines.
Informacje prawne
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis, 427-427 (1994)
Tetrahedron Letters, 31, 6641-6641 (1990)
José M López-Cepero
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 52(2), 211-216 (2004-01-20)
Silver staining methods, when selective, yield a high-contrast and high-resolution image in optical microscopy. A classical method for silver impregnation of mitochondria has been applied to murine tissues and reveals a marked heterogeneity among mitochondria in single cells. This heterogeneity
Palladium-catalyzed decarboxylative C-H bond arylation of thiophenes.
Peng Hu et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(1), 227-231 (2011-11-17)
Joanna J Buckley et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (34)(34), 4013-4015 (2008-09-02)
A simple method of preparing Ag2CO3 nanoparticles utilising high area gamma-alumina nanoneedles has been developed; these are promising antimicrobial agents against diverse bacterial strains.
Produkty
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.
Nanomateriały srebra mają unikalne właściwości fizyczne, chemiczne i optyczne, które są obecnie wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach biologicznych.