Merck
920991
Sigma-Aldrich
Silver(I) carbonate
≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Silver carbonate
About This Item
Wzór liniowy:
Ag2CO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.75
Beilstein:
6936654
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
≥99.9% trace metals basis
Postać
powder
mp
210 °C (dec.) (lit.)
gęstość
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ag]OC(=O)O[Ag]
InChI
1S/CH2O3.2Ag/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
KQTXIZHBFFWWFW-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Silver carbonate can be used as a catalyst to synthesize α-trifluoromethylacrylic acids and 2-(pyridin-3-yl)pyrimidines (PPMDs), key building blocks for synthesizing bioactive molecules. Additionally, Ag2CO3 can also be used to functionalize metallofullerenes with potential photovoltaic and biomedical applications.
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Silver-catalyzed cascade reactions of 3-cyanochromone with 1, 1-enediamines: synthesis of highly functionalized 2-(pyridin-3-yl)-chromeno [2, 3-d] pyrimidines.
Xiao Q, et al.
Organic Chemistry Frontiers : An International Journal of Organic Chemistry / Royal Society of Chemistry, 7(15), 2035-2039 (2020)